Potasio (3-clorofenil)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
PC11229-1G PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA 58.2 EUR
APOSPC11229-1G APOSPC11229-5G
Potasio (3-clorofenil)trifluoroborato
Potasio (3-clorofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₄BClF₃K
Pto. de fusión: 76…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115754
Núm. CAS: 411206-75-2