Potasio (4-etoxifenil)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
PC11230-1G PC11230-25G PC11230-5G
APOSPC11230-1GEA 121 EUR
APOSPC11230-1G APOSPC11230-25G APOSPC11230-5G
Potasio (4-etoxifenil)trifluoroborato
Potasio (4-etoxifenil)trifluoroborato
Formula: C₈H₉BF₃KO
Pto. de fusión: 298…304 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115753
Núm. CAS: 850623-60-8