Potasio (3-cloro-4-fluorofenil)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium (3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate, (3-Chloro-4-fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11231-1G PC11231-5G PC11231-25G
APOSPC11231-1GEA 79.9 EUR
APOSPC11231-1G APOSPC11231-5G APOSPC11231-25G
Potasio (3-cloro-4-fluorofenil)trifluoroborato
Potasio (3-cloro-4-fluorofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₃BClF₄K
MW: 236.44 g/mol
Pto. de fusión: 234…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115752
Núm. CAS: 850623-59-5