Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium (2-fluorobiphenyl-4-yl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(2-fluorobiphenyl-4-yl)borate
PC11234-1G
PC11234-5G
APOSPC11234-1GEA
113
EUR
APOSPC11234-1G
APOSPC11234-5G
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Formula:
C₁₂H₈BF₄K Pto. de fusión: 290…294 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08235035 Núm. CAS: 850623-57-3 |