Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC11235-100G
PC11235-25G
PC11235-5G
APOSPC11235-100GEA
786
EUR
APOSPC11235-100G
APOSPC11235-25G
APOSPC11235-5G
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Formula:
C₁₁H₉BF₃K Pto. de fusión: 204…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115748 Núm. CAS: 850623-55-1 |