Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
PC11236-100G
PC11236-25G
PC11236-5G
APOSPC11236-100GEA
786
EUR
APOSPC11236-100G
APOSPC11236-25G
APOSPC11236-5G
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formula:
C₇H₇BF₃KS Pto. de fusión: 70…78 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115747 Núm. CAS: 850623-48-2 |