Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium (4-formylphenyl)trifluoroborate, Potassium trifluoro(4-formylphenyl)borate
PC11237-100G PC11237-25G
APOSPC11237-100GEA 554 EUR
APOSPC11237-100G APOSPC11237-25G
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₅BF₃KO
Pto. de fusión: 282…288 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093980
Núm. CAS: 374564-36-0