Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium (4-(benzyloxy)phenyl)trifluoroborate
PC11238-5G
APOSPC11238-5GEA 115 EUR
APOSPC11238-5G
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Formula: C₁₃H₁₁BF₃KO
MW: 290,13 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115746
Núm. CAS: 850623-47-1