Potasio (3-cianofenil)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Cyanophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11239-25G
APOSPC11239-25GEA 140 EUR
APOSPC11239-25G
Potasio (3-cianofenil)trifluoroborato
Potasio (3-cianofenil)trifluoroborato
Formula: C₇H₄BF₃KN
Pto. de fusión: 196…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115744
Núm. CAS: 850623-46-0