4,5-Difluoro-2-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC1124-10G
PC1124-5G
PC1124-1G
APOSPC1124-10GEA
215
EUR
APOSPC1124-10G
APOSPC1124-5G
APOSPC1124-1G
4,5-Difluoro-2-metoxibenzonitrilo 98%
4,5-Difluoro-2-metoxibenzonitrilo
Formula:
C₈H₅F₂NO Pto. de fusión: 97…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06660346 Núm. CAS: 425702-28-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |