Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11240-1G PC11240-5G
APOSPC11240-1GEA 23 EUR
APOSPC11240-1G APOSPC11240-5G
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₇BF₃KO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115741
Núm. CAS: 705254-34-8