Potasio (3-metilfenil)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium trifluoro(m-tolyl)borate, (3-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11241-25G PC11241-5G
APOSPC11241-25GEA 386 EUR
APOSPC11241-25G APOSPC11241-5G
Potasio (3-metilfenil)trifluoroborato
Potasio (3-metilfenil)trifluoroborato
Formula: C₇H₇BF₃K
MW: 198.04 g/mol
Pto. de fusión: 226…230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115739
Núm. CAS: 850623-42-6