Potasio (3-nitrofenil)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (3-Nitrophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(3-nitrophenyl)borate
PC11242-100G PC11242-25G PC11242-5G
APOSPC11242-100GEA 564 EUR
APOSPC11242-100G APOSPC11242-25G APOSPC11242-5G
Potasio (3-nitrofenil)trifluoroborato
Potasio (3-nitrofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₄BF₃KNO₂
MW: 229.01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03701627
Núm. CAS: 192863-40-4