Potasio (3-metoxifenil)trifluoroborato
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium trifluoro(3-methoxyphenyl)borate, (3-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11243-1G
PC11243-250MG
PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA
58.2
EUR
APOSPC11243-1G
APOSPC11243-250MG
APOSPC11243-5G
Potasio (3-metoxifenil)trifluoroborato
Potasio (3-metoxifenil)trifluoroborato
Formula:
C₇H₇BF₃KO MW: 214.04 g/mol Pto. de fusión: 164…168 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04039954 Núm. CAS: 438553-44-7 |