Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium trifluoro(4-(methylsulphonyl)phenyl)borate
PC11244-1G PC11244-5G
APOSPC11244-1GEA 105 EUR
APOSPC11244-1G APOSPC11244-5G
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃KO₂S
MW: 262,09 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115738
Núm. CAS: 850623-40-4