Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium 4-carboxyphenyltrifluoroborate, Potassium (4-carboxyphenyl)trifluoroborate
PC11245-100G PC11245-25G PC11245-5G
APOSPC11245-100GEA 713 EUR
APOSPC11245-100G APOSPC11245-25G APOSPC11245-5G
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₅BF₃KO₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115737
Núm. CAS: 850623-38-0