Potasio (4-cianofenil)trifluoroborato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC11246-1G PC11246-5G PC11246-25G
APOSPC11246-1GEA 0 EUR
APOSPC11246-1G APOSPC11246-5G APOSPC11246-25G
Potasio (4-cianofenil)trifluoroborato 96%
Potasio (4-cianofenil)trifluoroborato
Formula: C₇H₄BF₃KN
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115736
Núm. CAS: 850623-36-8