3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC11247-1G
PC11247-5G
APOSPC11247-1GEA
170
EUR
APOSPC11247-1G
APOSPC11247-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula:
C₁₃H₁₁BFNO₃ Pto. de fusión: 232…238 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04115712 Núm. CAS: 850567-35-0 |