2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Chloroacetyl-2,5-difluoroaniline
PC11251-10G PC11251-1G PC11251-5G
APOSPC11251-10GEA 261 EUR
APOSPC11251-10G APOSPC11251-1G APOSPC11251-5G
2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
Formula: C₈H₆ClF₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00157387
Núm. CAS: 196938-10-0