2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Chloroacetyl-3,4-difluoroaniline
PC11253-1G PC11253-250MG
APOSPC11253-1GEA 55.3 EUR
APOSPC11253-1G APOSPC11253-250MG
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Formula: C₈H₆ClF₂NO
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01354030
Núm. CAS: 76778-13-7