2,4-Difluorobenzoato de metilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl 2,4-difluorobenzoate
PC11254-100G PC11254-25G
APOSPC11254-100GEA 91.5 EUR
APOSPC11254-100G APOSPC11254-25G
2,4-Difluorobenzoato de metilo 99%
2,4-Difluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆F₂O₂
Pto. Ebullición: 128…129 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093799
Núm. CAS: 106614-28-2