4-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC11257-25G
PC11257-5G
APOSPC11257-25GEA
49.3
EUR
APOSPC11257-25G
APOSPC11257-5G
4-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno
4-Bromo-α-α-α-2-tetrafluorotolueno
Formula:
C₇H₃BrF₄ MW: 243 g/mol Densidad: 1.72 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01075254 Núm. CAS: 142808-15-9 |