Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC11268-1G PC11268-500MG PC11268-5G
APOSPC11268-1GEA 275 EUR
APOSPC11268-1G APOSPC11268-500MG APOSPC11268-5G
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Formula: C₁₃H₆F₅NO₅S
Pto. de fusión: 123…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975137
Núm. CAS: 885950-60-7