Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC11269-1G PC11269-500MG PC11269-5G
APOSPC11269-1GEA 275 EUR
APOSPC11269-1G APOSPC11269-500MG APOSPC11269-5G
Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2,4,6-trimethylbenzenesulphonate
Formula: C₁₅H₁₁F₅O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975138
Núm. CAS: 885950-62-9