2,6-Difluoro-3-metoxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1127-1G PC1127-5G
APOSPC1127-1GEA 66.7 EUR
APOSPC1127-1G APOSPC1127-5G
2,6-Difluoro-3-metoxibenzaldehído
2,6-Difluoro-3-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115899
Núm. CAS: 149949-30-4