Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC11273-1G PC11273-500MG
APOSPC11273-1GEA 275 EUR
APOSPC11273-1G APOSPC11273-500MG
Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Formula: C₁₄H₉F₅O₅S
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975142
Núm. CAS: 886361-12-2