Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC11274-1G PC11274-500MG PC11274-5G
APOSPC11274-1GEA 275 EUR
APOSPC11274-1G APOSPC11274-500MG APOSPC11274-5G
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-bromobenzenesulphonate
Formula: C₁₂H₄BrF₅O₃S
Pto. de fusión: 66…68 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00404028
Núm. CAS: 848649-38-7