Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC11275-1G PC11275-5G
APOSPC11275-1GEA 275 EUR
APOSPC11275-1G APOSPC11275-5G
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Formula: C₁₄H₇F₅O₅S
MW: 382,26 g/mol
Pto. de fusión: 59…61 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975143
Núm. CAS: 886361-14-4