Pentafluorophenyl pentamethylbenzenesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
PC11276-1G PC11276-500MG PC11276-5G
APOSPC11276-1GEA 275 EUR
APOSPC11276-1G APOSPC11276-500MG APOSPC11276-5G
Pentafluorophenyl pentamethylbenzenesulphonate
Pentafluorophenyl pentamethylbenzenesulphonate
Formula: C₁₇H₁₅F₅O₃S
Pto. de fusión: 151…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975144
Núm. CAS: 886361-16-6