3,5-Difluoro-2-metoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1129-10G PC1129-5G PC1129-1G
APOSPC1129-10GEA 191 EUR
APOSPC1129-10G APOSPC1129-5G APOSPC1129-1G
3,5-Difluoro-2-metoxibenzaldehído 98%
3,5-Difluoro-2-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
Pto. de fusión: 39…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06246883
Núm. CAS: 131782-50-8