Antimonio (V) fluoruro
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1130-50G PC1130-10G
APOSPC1130-50GEA 350 EUR
APOSPC1130-50G APOSPC1130-10G
Antimonio (V) fluoruro
Antimonio (V) fluoruro
Formula: F₅Sb
Pto. Ebullición: 150 °C
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 2,993 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011219
Núm. CAS: 7783-70-2
EINECS: 232-021-8
UN: 1732
ADR: 8+6.1,II