2,6-Difluoro-3-hidroxibenzaldehído
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1132-1G
PC1132-500MG
PC1132-5G
APOSPC1132-1GEA
58
EUR
APOSPC1132-1G
APOSPC1132-500MG
APOSPC1132-5G
2,6-Difluoro-3-hidroxibenzaldehído
2,6-Difluoro-3-hidroxibenzaldehído
Formula:
C₇H₄F₂O₂ Pto. de fusión: 110…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08275284 Núm. CAS: 152434-88-3 |