Ácido 3,5-difluoro-2-metoxibenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1134-1G PC1134-250MG
APOSPC1134-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1134-1G APOSPC1134-250MG
Ácido 3,5-difluoro-2-metoxibenzoico
Ácido 3,5-difluoro-2-metoxibenzoico
Formula: C₈H₆F₂O₃
MW: 188,13 g/mol
Pto. de fusión: 98…103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06660198
Núm. CAS: 886498-75-5