3,5-Difluoro-2-metoxibenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1136-1G PC1136-5G PC1136-25G PC1136-100G
APOSPC1136-1GEA 26.3 EUR
APOSPC1136-1G APOSPC1136-5G APOSPC1136-25G APOSPC1136-100G
3,5-Difluoro-2-metoxibenzonitrilo 98%
3,5-Difluoro-2-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₅F₂NO
MW: 169,13 g/mol
Pto. de fusión: 33…36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409085
Núm. CAS: 874804-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III