3,6-Difluorosalicylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1139-1G PC1139-500MG PC1139-5G
APOSPC1139-1GEA 0 EUR
APOSPC1139-1G APOSPC1139-500MG APOSPC1139-5G
3,6-Difluorosalicylic acid
3,6-Difluorosalicylic acid
Formula: C₇H₄F₂O₃
Pto. de fusión: 154…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275285
Núm. CAS: 749230-37-3