Antimonio (III) fluoruro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Trifluoruro de antimonio
PC1140-1KG PC1140-250G
APOSPC1140-1KGEA 348 EUR
APOSPC1140-1KG APOSPC1140-250G
Antimonio (III) fluoruro 98%
Antimonio (III) fluoruro
A mild fluorinating agent; Fluorination activity may be increased by addition of Br2, Cl2, or SbCl 5. Swarts, Bull. Acad. Roy. Belg., 1892, 24, 309
Formula: F₃Sb
MW: 178.76 g/mol
Pto. Ebullición: 319 °C
Pto. de fusión: 292 °C
Densidad: 4.38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011218
Núm. CAS: 7783-56-4
EINECS: 232-009-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1 II
Índice Merck: 13,00715