3,6-Difluoro-2-metoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1143-1G PC1143-5G PC1143-25G
APOSPC1143-1GEA 30.6 EUR
APOSPC1143-1G APOSPC1143-5G APOSPC1143-25G
3,6-Difluoro-2-metoxibenzaldehído 98%
3,6-Difluoro-2-metoxibenzaldehído
Formula: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275289
Núm. CAS: 887267-04-1