3,6-Difluorosalicylaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,6-Difluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC1144-1G PC1144-25G
APOSPC1144-1GEA 84.1 EUR
APOSPC1144-1G APOSPC1144-25G
3,6-Difluorosalicylaldehyde
3,6-Difluorosalicylaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O₂
MW: 158,1023 g/mol
Pto. de fusión: 72…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275281
Núm. CAS: 502762-92-7