2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1151-1G PC1151-250MG PC1151-5G
APOSPC1151-1GEA 66.7 EUR
APOSPC1151-1G APOSPC1151-250MG APOSPC1151-5G
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
2-Bromo-2'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059508
Núm. CAS: 61397-54-4
UN: 3265
ADR: 8,III