2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluorophenacyl bromide
PC1153-1G PC1153-5G
APOSPC1153-1GEA 65.5 EUR
APOSPC1153-1G APOSPC1153-5G
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-2'-chloro-5'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₅BrClFO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08059509
Núm. CAS: 76609-34-2
UN: 1760
ADR: 8,III