2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-4-methoxyphenacyl bromide
PC1155-1G PC1155-5G
APOSPC1155-1GEA 154 EUR
APOSPC1155-1G APOSPC1155-5G
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
2-Bromo-3'-fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₈BrFO₂
Pto. de fusión: 71…74 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00466240
Núm. CAS: 350-27-6
UN: 1759
ADR: 8 III