4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1156-5G PC1156-1G PC1156-25G
APOSPC1156-5GEA 200 EUR
APOSPC1156-5G APOSPC1156-1G APOSPC1156-25G
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene 95%
4-Ethynyl-1,2-difluorobenzene
Formula: C₈H₄F₂
Pto. Ebullición: 54 °C/2mmHg
Densidad: 1,144 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059511
Núm. CAS: 143874-13-9
UN: 1993
ADR: 3,II