Anhídrido 4,5-difluoroftalico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1162-10G PC1162-1G PC1162-5G
APOSPC1162-10GEA 567 EUR
APOSPC1162-10G APOSPC1162-1G APOSPC1162-5G
Anhídrido 4,5-difluoroftalico 95%
Anhídrido 4,5-difluoroftalico
Formula: C₈H₂F₂O₃
Pto. de fusión: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08695033
Núm. CAS: 18959-30-3