4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1168-1G PC1168-5G
APOSPC1168-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1168-1G APOSPC1168-5G
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄H₃ClFN₃
MW: 147,54 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057344
Núm. CAS: 155-10-2