Fluoruro de bario 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Bario fluoruro
PC1170-100G PC1170-250G PC1170-25G
APOSPC1170-100GEA 59.6 EUR
APOSPC1170-100G APOSPC1170-250G APOSPC1170-25G
Fluoruro de bario 99%
Fluoruro de bario
Formula: BaF₂
MW: 175,33 g/mol
Pto. Ebullición: 2260 °C
Pto. de fusión: 1353 °C
Densidad: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003450
Núm. CAS: 7787-32-8
EINECS: 232-108-0
UN: 1564
ADR: 6.1,III