Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1178-1G PC1178-5G
APOSPC1178-1GEA 0 EUR
APOSPC1178-1G APOSPC1178-5G
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Pyridine-2-sulphonyl Fluoride
Formula: C₅H₄FNO₂S
Pto. de fusión: 29…34 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09265513
Núm. CAS: 878376-35-3
UN: 3261
ADR: 8,II