Benzenesulphonyl fluoride 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC1181-25G
PC1181-5G
APOSPC1181-25GEA
435
EUR
APOSPC1181-25G
APOSPC1181-5G
Benzenesulphonyl fluoride 99%
Benzenesulphonyl fluoride
Formula:
C₆H₅FO₂S MW: 160,17 g/mol Pto. Ebullición: 203…204 °C Densidad: 1,333 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 87 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007412 Núm. CAS: 368-43-4 UN: 3265 ADR: 8,II |