2-Fluoroisonicotinaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC1186-1G PC1186-250MG
APOSPC1186-1GEA 161 EUR
APOSPC1186-1G APOSPC1186-250MG
2-Fluoroisonicotinaldehyde
2-Fluoroisonicotinaldehyde
Formula: C₆H₄FNO
MW: 125,1000 g/mol
Pto. Ebullición: 52 °C/0,53mmHg
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD06410677
Núm. CAS: 131747-69-8