4-Fluoro-3-nitrobenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1197-100G PC1197-25G PC1197-5G
APOSPC1197-100GEA 174 EUR
APOSPC1197-100G APOSPC1197-25G APOSPC1197-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrilo
4-Fluoro-3-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11 g/mol
Pto. de fusión: 90…94 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632197
Núm. CAS: 1009-35-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III