Ácido 3,4-difluoro-5-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1202-1G PC1202-25G PC1202-5G
APOSPC1202-1GEA 119 EUR
APOSPC1202-1G APOSPC1202-25G APOSPC1202-5G
Ácido 3,4-difluoro-5-metoxifenilborónico
Ácido 3,4-difluoro-5-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09907960
Núm. CAS: 925910-42-5